missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TTP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-86884
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TTP Polyclonal specifically detects TTP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| TTP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 7538 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.5 mg/ml | |
| Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| EZNFTranscription factor 17, HKL1Zinc finger protein eZNF, KID-1, KID1TCF-17, TCF17, zinc finger protein 354A | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human TTP | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering