missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TTP Antibody (OTI8B5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-74681AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TTP Monoclonal specifically detects TTP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| TTP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| ZFP36 | |
| Full length recombinant protein of human TTP (NP_003398) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 7538.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI8B5 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EZNFTranscription factor 17, HKL1Zinc finger protein eZNF, KID-1, KID1TCF-17, TCF17, zinc finger protein 354A | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering