Läs mer
Tuaminoheptane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325306
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325306 1 ml
1 options
Produktkod. 30325306 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17895200AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptylamine
CAS 123-82-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Heptylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H17 N
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
InChI formel InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
LEDER CCCCCC(C)N
IUPAC-namn heptan-2-amine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 115.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 115.1361 g/mol