Läs mer
Tuaminoheptane Sulfate, LoGiCal
Produktkod. 30463743
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463743 10 mg
1 options
Produktkod. 30463743 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1150.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Analyt- eller komponentnamn Tuaminoheptane Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn heptan-2-amine;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 328.51
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 328.2396 g/mol