Läs mer
Tuaminoheptane Sulfate, Mikromol™
Produktkod. 17932106
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17932106 250 mg
1 options
Produktkod. 17932106 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1150.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tuaminoheptane Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Analyt- eller komponentnamn Tuaminoheptane Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
LEDER CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn heptan-2-amine;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 328.51
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 328.2396 g/mol