Läs mer
Tubacin, MedChemExpress
Produktkod. 16460546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460546 20 mg -
16438377 5 mg -
16415688 10 mg 10mg
16401349 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16460546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13428
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tubacin is a potent and selective inhibitor of HDAC6, with an IC50 value of 4 nM and approximately 350-fold selectivity over HDAC1. Tubacin also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Tubacin is a potent and selective inhibitor of HDAC6, with an IC50 value of 4 nM and approximately 350-fold selectivity over HDAC1. Tubacin also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tubacin
CAS 537049-40-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H43N3O7S
Kvantitet 20 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (138.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC(C=C1)=CC=C1[C@@H]2C[C@H](CSC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)O3)O[C@H](C6=CC=C(NC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C6)O2
Molekylvikt (g/mol) 721.86
Formel vikt 721.86
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death