missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tubacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tubacin |
| CAS | 537049-40-4 |
| Molekylformel | C41H43N3O7S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | rel-N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[[(4,5-Diphenyl-2-oxazolyl)thio]methyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C41H43N3O7S/c45-26-28-17-19-29(20-18-28)35-25-34(27-52-41-43-38(30-11-5-3-6-12-30)39(51-41)31-13-7-4-8-14-31)49-40(50-35)32-21-23-33(24-22-32)42-36(46)15-9-1-2-10-16-37(47)44-48/h3-8,11-14,17-24,34-35,40,45,48H,1-2,9-10,15-16,25-27H2,(H,42,46)(H,44,47)/t34-,35+,40+/m1/s1 |
| LEDER | OCc1ccc(cc1)[C@@H]2C[C@H](CSc3oc(c4ccccc4)c(n3)c5ccccc5)O[C@@H](O2)c6ccc(NC(=O)CCCCCCC(=O)NO)cc6 |
| IUPAC-namn | N-[4-[(2R,4R,6S)-4-[(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanylmethyl]-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl]phenyl]-N'-hydroxyoctanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 721.86 |
| Formel vikt | 721.2822 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?