missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tubastatin A Hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16476146
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476146 100 mg
16465608 10 mg
16451777 50 mg
16428307 5 mg
16401076 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16476146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13271

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tubastatin A Hydrochloride (Tubastatin A HCl) is a potent and selective HDAC6 inhibitor with IC50 of 15 nM in a cell-free assay, and is selective (1000-fold more) against all other isozymes except HDAC8 (57-fold more). Tubastatin A Hydrochloride also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Tubastatin A Hydrochloride (Tubastatin A HCl) is a potent and selective HDAC6 inhibitor with IC50 of 15 nM in a cell-free assay, and is selective (1000-fold more) against all other isozymes except HDAC8 (57-fold more). Tubastatin A Hydrochloride also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tubastatin A Hydrochloride
CAS 1310693-92-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22ClN3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Tubastatin A HCl TSA HCl
Löslighetsinformation DMSO : 10.8 mg/mL (29.04 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C=C1)CN2C3=C(C4=C2C=CC=C4)CN(C)CC3)NO.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 371.86
Formel vikt 371.86
Procent renhet 97.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.