missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Tubastatin A hydrochloride

Beskrivning
Tubastatin A hydrochloride is a potent HDAC6 inhibitor (IC50 = 0.015 μM). Exhibits some selectively for HDAC6 over HDAC8 and 1 (IC50 values are 0.854 and 16.4 μM, respectively). Induces elevated levels of α-tubulin and protects against glutathione-induced oxidative stress in primary neuronal cell culture. Reverses the axonal loss in peripheral neurons in a mouse model of Charcot-Marie-Tooth disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxy-4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)methyl]benzamide hydrochloride |
| CAS | 1310693-92-5 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H21N3O2.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 371.86 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?