missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TUBD1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16110269
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16110269 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16110269 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00051174D01.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MSIVTVQLGQCGNQIGFEVFDALLSDSHSSQGLCSMRENEAYQASCKERFFSEEENGVPIARAVLVDMEPKVINQMLSKAAQSGQWKYGQHACFCQKQGSGNNWAYGYSVHGPRHEESIMNIIRKEVEKCDSFSGFFIIMSMAGGTGSGLGAFVTQNLEDQYSNSLKMNQIIWPYGTGEVIVQNYNSILTLSHLYRSSDALLLHENDAIHKICAKLMNIKQISFSDINQVLAHQLGSVFQPTYSAESSFHYRRNPLGIDRHVWPPLSGLPPLSKMSLNKDLHFNTSIANLVILRGKDVQSADVEGFKDPALYTSWLKPVNAFNVWKTQRAFSKYEKSAVLVSNSQFLVKPLDMIVGKAWNMFASKAYIHQYTKFGIEEEDFLDSFTSLEQVVASYCNL

Specifikationer

Antigen TUBD1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering No additive
Gen tubulin, delta 1
Genaccessionsnr. BC000258.1
Gene Alias FLJ12709/TUBD
Gensymboler TUBD1
Värd art Rabbit
Immunogen TUBD1 (AAH00258.1, 1 a.a. ∼ 398 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51174
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.