Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tube
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Längd (metrisk) | 245 mm |
| Material | PFA |
| För användning med | Trace metal analysis |
| Inkluderar | Cap |
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |