Läs mer
BD Vacutainer™ Luer adaptrar
Produktkod. 15120716
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
15120716 Sterila
1 options
Produktkod. 15120716 Leverantör BD Leverantörsnummer 367300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 SEK
    284.25 SEK / Paket med 100
    Save 4.75 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Idealisk för användning med alla luerkopplingar för honor. BD Vacutainer™ Luer-adaptrar är sterila enheter med en multiprovtagningsventil som är designade för användning med en kateter eller injektionsnål för att samla upp blod med BD Vacutainer™ bloduppsamlingsrör.
De BD Vacutainer™ System är ett slutet system som är optimalt utformat och testat för att kontrollera preanalytisk variabilitet under hela provtagnings- och hanteringsprocessen.
  • Ger steril, säker och säker provtagning för snabba, exakta och konsekventa resultat
  • Erbjuder säkerheten för en gängad, låsande luer-anslutning, som ersätter en luer-slip-enhet
  • Latexfri och kompatibel med en luer-honanslutning eller nållös IV-plats designad för luer-lock-åtkomst
  • Används tillsammans med BD Vacutainer™ rörhållare för engångsbruk och evakuerade bloduppsamlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Bloduppsamling från en kateter, nållöst IV-ställe, injektionsnål eller någon luerkoppling för kvinnor; För säker och enkel subkultur
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Engångsrörhållare och Vacutainer™ Evakuerade blodprovsrör
Inkluderar Med lueradapter
Latexfri Ja
Produkttyp Röradaptrar och hållare
Sterilitet Sterila