Läs mer
Grant Instruments™ Röradapter för Grant 360 °C vertikala rotatorer
Produktkod. 11421078
Håller:
Upp till 15 ml
Upp till 50 ml
Antal positioner:
10
18
22
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11421078
Brand: Grant Instruments™ PRSC10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Grant PTR-25 eller PTR-35 360° Vertikala rotatorer
Kraftig röradapter för användning med Grant PTR-35 360° Vertikal multifunktionell rotator:
  • PRSC-10:
    • 10 x 30 mm dia. rör
    • Kapacitet: upp till 50 ml
  • PRSC-22:
    • 22 x 15 mm dia. rör
    • Kapacitet: upp till 15 ml
Kraftig röradapter för användning med Grant PTR-25 360° Vertikal rotator:
  • PRSC-18 Slangadapter
    • 18 x 14 eller 15 mm dia. rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Upp till 50 ml
Rörstorlek 30 mm
Produkttyp Kraftig röradapter
För användning med (utrustning) PTR-35 360° Vertikal multifunktionell rotator
Antal positioner 10