Läs mer
Pinnacle Brush™ Rörborste
Produktkod. 12801974
Change view
Diameter (metrisk) borst:
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) borst Förpackningsstorlek
12801974 6 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 12801974 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer T2412
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har borst i mitten. Pinnacle Brush™ Tube Brush är till för rengöring av tuber som är öppna i båda ändar.
  • Centerset nylonborst
  • Handtag i galvaniserat stål
Specifikationer
Produkttyp Rörborste
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 0.6 cm
Diameter (metrisk) borst 6 mm
Längd (metrisk) 44 cm
Längd (metrisk) borste 8 cm
Längd (metriskt) handtag 19 cm, 18 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 2 cm
Bredd (metrisk) borst 6 mm