Läs mer
Micronova™ Rörborstar
Produktkod. 17105284 Handla allt Micronova Produkter
Diameter (metrisk) borst:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Produktkod. 17105284
Brand: Micronova™ BRPL3418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörborstar är gjorda av vit polypropen och är försedda med ett borsthuvud av mikrofilamentfiber. De är lämpliga för rengöring runt armbågsbeslag och i trånga utrymmen.
  • Produkttyp: Tubeborste
  • Material: Polypropen
  • Färg: Vit
  • Handtagstyp: Runt
  • Huvudtyp: Mikrofilamentfiber
  • Spetstyp: Platt
  • Längd: 46 cm (18 tum)
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • För användning med (applikation): Rengöring
Specifikationer
Produkttyp Rörborste
Borstmaterial Polypropen
Borsttyp Medium styvhet
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Rund
Tips Typ Plan
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 0,75 tum
Diameter (metrisk) borst 1,9 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Material Polypropen
Förpackning Individuellt förpackad
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.35 g