Läs mer
Micronova™ Rörborstar
Produktkod. 17175274 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Diameter (metrisk) borst:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) borst
17175274 2,54 cm
17185274 1,27 cm
17195274 0,63 cm
17105284 1,9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17175274 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRPL118
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörborstar är gjorda av vit polypropen och är försedda med ett borsthuvud av mikrofilamentfiber. De är lämpliga för rengöring runt armbågsbeslag och i trånga utrymmen.
  • Produkttyp: Tubeborste
  • Material: Polypropen
  • Färg: Vit
  • Handtagstyp: Runt
  • Huvudtyp: Mikrofilamentfiber
  • Spetstyp: Platt
  • Längd: 46 cm (18 tum)
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • För användning med (applikation): Rengöring
Specifikationer
Produkttyp Rörborste
Borstmaterial Polypropen
Borsttyp Medium styvhet
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Rund
Tips Typ Plan
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Färg Vitt
Diameter (engelska) Borst 1 tum
Diameter (metrisk) borst 2,54 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Material Polypropen
Förpackning Individuellt förpackad
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.35 g