Description
- Produkttyp: Tubeborste
- Material: Polypropen
- Färg: Vit
- Handtagstyp: Runt
- Huvudtyp: Mikrofilamentfiber
- Spetstyp: Platt
- Längd: 46 cm (18 tum)
- Sterilitet: Icke-steril
- Autoklaverbar: Ja
- För användning med (applikation): Rengöring
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rörborste |
| Borstmaterial | Polypropen |
| Borsttyp | Medium styvhet |
| Färgkodad | Nej |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Typ av handtag | Rund |
| Tips Typ | Plan |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning |
| Show More |