Läs mer
Gosselin™ Rörlock, raka pluggar
Produktkod. 12374039
Change view
Kvantitet:
1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 20000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12374039 1000/förpackning Paket med 20000
1 options
Produktkod. 12374039 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer B9003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9485.00 SEK
    6853.52 SEK / Paket med 20000
    Save 2631.48 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Corning™ Gosselin™ Rörkåpa, raka pluggar tillverkas via formsprutning med jungfrulig plast som uppfyller gällande miljöstandarder och är vertikalt räfflade för lättare grepp.
  • Alla förslutningar och rör är tillverkade med högteknologisk utrustning med hjälp av formsprutningsteknik.
  • Den råa plasten som används är jungfrulig och uppfyller gällande miljöstandarder.
  • Varje produktionsparti är föremål för inspektion genom hela produktionsprocessen enligt standardreferenserna, vilka förstärks av Gosselins ’egna specifikationer.
  • Alla förslutningar är vertikalt räfflade för lättare grepp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rak plugg
Material LDPE
Färg Vitt
Antal per förpackning 1000/pack
nr per ärende 20,000/Cs.
Kvantitet 1000/förpackning
För användning med (utrustning) Rörkod: TL40