Läs mer
CORNING GOSSELIN™ Rörlock, vingade pluggar
Produktkod. 15597709
Change view
Kvantitet:
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15597709 3000/förpackning Paket med 3000
1 options
Produktkod. 15597709 Leverantör CORNING GOSSELIN™ Leverantörsnummer BA10038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 SEK
    565.75 SEK / Paket med 3000
    Save 311.25 SEK
    35% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING GOSSELIN™ Tube Cap, Winged Plugs tillverkas via formsprutning med jungfrulig plast som uppfyller gällande miljöstandarder och är vertikalt räfflade för lättare grepp.
  • Alla förslutningar och rör är tillverkade med högteknologisk utrustning med hjälp av formsprutningsteknik.
  • Den råa plasten som används är jungfrulig och uppfyller gällande miljöstandarder.
  • Varje produktionsparti är föremål för inspektion genom hela produktionsprocessen enligt standardreferenserna, vilka förstärks av Gosselins ’egna specifikationer.
  • Alla förslutningar är vertikalt räfflade för lättare grepp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ribbad stängningsplugg
Material LDPE
Färg Naturlig
Antal per förpackning 3000/Pk.
nr per ärende 15,000/Cs.
Kvantitet 3000/förpackning
För användning med (utrustning) Rörkod: TL75/TC12