Läs mer
Julabo™ Rörklämmor för bad
Produktkod. 11990248
Håller:
0,75 tum ID Förstärkt rör
1 tum ID Förstärkt rör
10 mm CR-slang och 8 mm ID-förstärkt slang
12 mm eller 0,5 tum. ID Förstärkt rör
8 mm IDCR-slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11990248
Brand: Julabo™ 8970481
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, ED-13 öppet värmebadscirkulator
Typ Rörklämma
Håller 10 mm CR-slang och 8 mm ID-förstärkt slang
Storlek 2