Läs mer
Julabo™ Rörklämmor för bad
Produktkod. p-8002864
Håller:
0,75 tum ID Förstärkt rör
1 tum ID Förstärkt rör
10 mm CR-slang och 8 mm ID-förstärkt slang
12 mm eller 0,5 tum. ID Förstärkt rör
8 mm IDCR-slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11960318
Brand: Julabo™ 8970483
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) CF31, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HL, F32-HE, F32-HL kyl-/värmecirkulator
Typ Rörklämma
Håller 0,75 tum ID Förstärkt rör
Storlek 3