Läs mer
Buerkle™ Rörrengöringsborste
Produktkod. 10066231 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) borst:
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10066231
Brand: Buerkle™ 53045100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörrengöringsborsten är idealisk för rengöring av zonprovtagare.
  • Tillverkad av PVC och rostfritt stål
  • Finns i flera längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Diameter (metrisk) borst 50 mm
För användning med (applikation) Används för rengöring
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Längd (metrisk) 100 cm
Material PVC, rostfritt stål