Läs mer
Buerkle™ Rörrengöringsborste
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) borst:
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av PVC och rostfritt stål
- Finns i flera längder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsborste |
| Diameter (metrisk) borst | 25 mm |
| För användning med (applikation) | Används för rengöring |
| För användning med (utrustning) | Zonprovtagare |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Material | PVC, rostfritt stål |