Läs mer
Buerkle™ Rörrengöringsborste
Produktkod. 10578411
Change view
Längd (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) borst:
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst Förpackningsstorlek
10578411 100 cm 25 mm Varje
10108161 40 cm 25 mm Varje
10066231 100 cm 50 mm Varje
15386277 300 cm 50 mm Varje
10630333 60 cm 25 mm Varje
10371132 80 cm 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10578411 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53040100
I lager
Rörrengöringsborsten är idealisk för rengöring av zonprovtagare.
  • Tillverkad av PVC och rostfritt stål
  • Finns i flera längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Borstmaterial Polyamide
Borsttyp Half Hard
Färgkodad No
Handtagsmaterial Stainless Steel
Typ av handtag Ergonomic
Tips Typ Without Tip
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) borst 25 mm
För användning med (applikation) Används för rengöring
För användning med (utrustning) Zonprovtagare
Längd (metrisk) 100 cm
Material PVC, rostfritt stål