Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Rörkapslar och förslutningar
- Gosselin™ Rörförslutningar
Gosselin™ Rörförslutningar
Produktkod. 11502772
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
Vingad mössa
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
Kvantitet:
1000/påse
1500-väskan
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
19 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Produkttyp | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek | Kvantitet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11502772 | Vitt | Rak plugg | 13,5 mm rör | Paket med 2000 | - |
| 11592762 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | Paket med 2500 | - |
| 11758593 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | Paket med 1500 | 1500:- påse |
| 11748603 | Gult | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | Paket med 2500 | 2500:- påse |
| 11778613 | Rött | Rak plugg | 18,5 mm rör | Paket med 1000 | 1000/påse |
| 11748593 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | Paket med 3000 | - |
| 11798613 | Klart | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | Paket med 3000 | 3000 väska |
| 11768613 | Rött | Rak plugg | 13,5 mm rör | - | 2000 väska |
| 11723313 | Naturlig | Vingad mössa | 13,5 mm rör | Paket med 1500 | 1500-väskan |
| 11708623 | Klart | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | Paket med 2500 | 2500:- påse |
| 11798603 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | Paket med 3000 | 3000 väska |
| 11728603 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | Paket med 3000 | 3000 väska |
| 11708613 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | - | 2500:- påse |
| 11718613 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | Paket med 1500 | 1500:- påse |
| 11738603 | Gult | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | Paket med 3000 | 3000 väska |
| 11758603 | Naturlig | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | Paket med 2500 | 2500:- påse |
| 11778593 | Vitt | Rak plugg | 11 mm rör | - | 4000 väska |
| 12113791 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | Paket med 1500 | 1500:- påse |
| 11825853 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 13 mm rör | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Produktkod.
11502772
Leverantör
Gosselin™
Leverantörsnummer
B13523
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
- Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
- Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004, ISO 11137 |
| Produkttyp | Rak plugg |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | 13,5 mm rör |