Läs mer
Gosselin™ Rörförslutningar
Produktkod. 11592762
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
Vingad mössa
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
Kvantitet:
1000/påse
1500-väskan
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek Kvantitet
11592762 Vitt Ribbad stängningsplugg 11 mm rör Paket med 2500 -
11758593 Vitt Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör Paket med 1500 1500:- påse
11748603 Gult Ribbad stängningsplugg 11 mm rör Paket med 2500 2500:- påse
11778613 Rött Rak plugg 18,5 mm rör Paket med 1000 1000/påse
11748593 Vitt Ribbad stängningsplugg 10 mm rör Paket med 3000 -
11798613 Klart Ribbad stängningsplugg 10 mm rör Paket med 3000 3000 väska
11768613 Rött Rak plugg 13,5 mm rör - 2000 väska
11723313 Naturlig Vingad mössa 13,5 mm rör Paket med 1500 1500-väskan
11708623 Klart Ribbad stängningsplugg 11 mm rör Paket med 2500 2500:- påse
11798603 Rött Ribbad stängningsplugg 10 mm rör Paket med 3000 3000 väska
11728603 Blått Ribbad stängningsplugg 10 mm rör Paket med 3000 3000 väska
11708613 Rött Ribbad stängningsplugg 11 mm rör - 2500:- påse
11718613 Rött Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör Paket med 1500 1500:- påse
11738603 Gult Ribbad stängningsplugg 10 mm rör Paket med 3000 3000 väska
11758603 Naturlig Ribbad stängningsplugg 11 mm rör Paket med 2500 2500:- påse
11778593 Vitt Rak plugg 11 mm rör - 4000 väska
11502772 Vitt Rak plugg 13,5 mm rör Paket med 2000 -
12113791 Blått Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör Paket med 1500 1500:- påse
11825853 Blått Ribbad stängningsplugg 13 mm rör - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 11592762 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer BA11023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    660.76 SEK / Paket med 2500
    Save 399.24 SEK
    37% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för olika användningar av rör och applikationer. Gosselin™ Rörförslutningar erbjuds i raka, vingade, kjol- eller skruvkorkstilar och är tillverkade av PE-plast.
  • Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
  • Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Produkttyp Ribbad stängningsplugg
Material LDPE
Färg Vitt
För användning med (utrustning) 11 mm rör