Läs mer
Gosselin™ Rörförslutningar
Produktkod. 11708613
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Bevingad mössa
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Kvantitet:
1000/påse
1500 väskor
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
11708613 Rött Ribbad stängningsplugg 11 mm rör 2500:- påse -
11592762 Vitt Ribbad stängningsplugg 11 mm rör - Paket med 2500
11758593 Vitt Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör 1500:- påse Paket med 1500
11748603 Gult Ribbad stängningsplugg 11 mm rör 2500:- påse Paket med 2500
11778613 Rött Rak plugg 18,5 mm rör 1000/påse Paket med 1000
11748593 Vitt Ribbad stängningsplugg 10 mm rör - Paket med 3000
11798613 Klart Ribbad stängningsplugg 10 mm rör 3000 väska Paket med 3000
11768613 Rött Rak plugg 13,5 mm rör 2000 väska -
11723313 Naturlig Bevingad mössa 13,5 mm rör 1500 väskor Paket med 1500
11708623 Klart Ribbad stängningsplugg 11 mm rör 2500:- påse Paket med 2500
11798603 Rött Ribbad stängningsplugg 10 mm rör 3000 väska Paket med 3000
11728603 Blått Ribbad stängningsplugg 10 mm rör 3000 väska Paket med 3000
11718613 Rött Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör 1500:- påse Paket med 1500
11738603 Gult Ribbad stängningsplugg 10 mm rör 3000 väska Paket med 3000
11758603 Naturlig Ribbad stängningsplugg 11 mm rör 2500:- påse Paket med 2500
11778593 Vitt Rak plugg 11 mm rör 4000 väska -
11502772 Vitt Rak plugg 13,5 mm rör - Paket med 2000
12113791 Blått Ribbad stängningsplugg 13,5 mm rör 1500:- påse Paket med 1500
11825853 Blått Ribbad stängningsplugg 13 mm rör - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 11708613 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer BA11022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för olika användningar av rör och applikationer. Gosselin™ Rörförslutningar erbjuds i raka, vingade, kjol- eller skruvkorkstilar och är tillverkade av PE-plast.
  • Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
  • Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ribbad stängningsplugg
Material LDPE
Färg Rött
Kvantitet 2500:- påse
För användning med (utrustning) 11 mm rör