Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Rörkapslar och förslutningar
- Gosselin™ Rörförslutningar
Gosselin™ Rörförslutningar
Produktkod. 11758603
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Vitt
Produkttyp:
Bevingad mössa
Rak plugg
Ribbad stängningsplugg
För användning med (utrustning):
10 mm rör
11 mm rör
13 mm rör
13,5 mm rör
18,5 mm rör
Kvantitet:
1000/påse
1500 väskor
1500:- påse
2000 väska
2500:- påse
3000 väska
4000 väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 3000
19 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Produkttyp | För användning med (utrustning) | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11758603 | Naturlig | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | 2500:- påse | Paket med 2500 |
| 11592762 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | - | Paket med 2500 |
| 11758593 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | 1500:- påse | Paket med 1500 |
| 11748603 | Gult | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | 2500:- påse | Paket med 2500 |
| 11778613 | Rött | Rak plugg | 18,5 mm rör | 1000/påse | Paket med 1000 |
| 11748593 | Vitt | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | - | Paket med 3000 |
| 11798613 | Klart | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | 3000 väska | Paket med 3000 |
| 11768613 | Rött | Rak plugg | 13,5 mm rör | 2000 väska | - |
| 11723313 | Naturlig | Bevingad mössa | 13,5 mm rör | 1500 väskor | Paket med 1500 |
| 11708623 | Klart | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | 2500:- påse | Paket med 2500 |
| 11798603 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | 3000 väska | Paket med 3000 |
| 11728603 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | 3000 väska | Paket med 3000 |
| 11708613 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 11 mm rör | 2500:- påse | - |
| 11718613 | Rött | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | 1500:- påse | Paket med 1500 |
| 11738603 | Gult | Ribbad stängningsplugg | 10 mm rör | 3000 väska | Paket med 3000 |
| 11778593 | Vitt | Rak plugg | 11 mm rör | 4000 väska | - |
| 11502772 | Vitt | Rak plugg | 13,5 mm rör | - | Paket med 2000 |
| 12113791 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 13,5 mm rör | 1500:- påse | Paket med 1500 |
| 11825853 | Blått | Ribbad stängningsplugg | 13 mm rör | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Código de producto.
11758603
Proveedor
Gosselin™
N.º de proveedor
BA11028
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Añadir a la cesta
384.46 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Añadir a la cesta
Descripción
- Alla stängningar vertikalt räfflade för lättare grepp
- Skyddad med en ytterpåse av polyeten för att förhindra partikelkontamination
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Ribbad stängningsplugg |
| Material | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 2500:- påse |
| För användning med (utrustning) | 11 mm rör |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?