Läs mer
Ismatec™ Tube Connector, Straight, Plastic
Produktkod. 12018528
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
För slangar med ID 3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
12018528 För slangar med ID 3,0 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 12018528 Leverantör Ismatec™ Leverantörsnummer ISM558A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Standard tube connector for pump tubing.
  • Standard connector, straight
  • Suitable for use with pump tubing
  • Acetal resin (POM, Polyoxymethylene) construction
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre För slangar med ID 3,0 mm
För användning med Pump tubing
Förpackningsmängd 10/Pk
Form Straight