Läs mer
Ismatec™ Tube Connector, Straight, Steel 18/8
Beskrivning
- Standard connector, straight
- Suitable for use with pump tubing
- Steel (18/8) construction
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | För slangar med ID 0,58 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | For tubing with I.D. 0.90 mm |
| Total längd (metrisk) | 15 mm |
| För användning med | Pump tubing |
| Förpackningsmängd | 6/Pk |
| Form | Straight |