Läs mer
BOLA Rörändkopplingar
Description
- Rörändar.
- Med hantråd UNF ¼ i. 28 G-brickor tillverkade av PA ingår i leveransen.
- Packningsenhet: 10 stycken, olika beställningskvantiteter avrundas upp till faktor 10.
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,2 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |