Läs mer
BOLA Tube Fittings
Beskrivning
- Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Total längd (metrisk) | 6 mm |
| Färg | White |
| Flexibilitet | Rigid |