Läs mer
BOLA Tube Fittings, Elbow
Produktkod. 10706742
Diameter (metrisk):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Produktkod. 10706742
Brand: BOLA D50418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tube Fittings, Elbow PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) 16 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg White
Flexibilitet Rigid