Läs mer
BOLA Röranslutningar, armbåge
Produktkod. 10796732
Change view
Diameter (metrisk):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10796732 14 mm
10545201 4 mm
10568652 8 mm
10155011 12 mm
10706742 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10796732 Leverantör BOLA Leverantörsnummer D50416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.90 SEK
    737.61 SEK / Paket med 1
    Save 100.29 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Rörkopplingar, armbågs-PTFE, mutter gjord av glasfiberförstärkt PTFE
  • Rörfäste i armbågsform, tillverkade av PTFE, två kopplingar med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE.
  • Universell kemisk resistens, produkten exponeras endast för PTFE.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Flexibilitet Styv