Läs mer
Nabertherm™ Rörugn med B510 Controller
Produktkod. 17318079 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Bredd (metrisk):
434 mm
670 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Bredd (metrisk)
17318079 1200 °C 434 mm
17328079 1300 °C 434 mm
17358079 1200 °C 670 mm
17368079 1300 °C 670 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17318079 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer R152L2AN
Använd dessa kompakta rörugnar för en mängd olika universella applikationer. Nabertherm™ Tube Furnace med B510 Controllers är utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar för ett oslagbart pris/prestandaförhållande.
  • Standard enzonad design
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Ytterrörsdiameter 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Solid state-reläer ger låg brusdrift
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
B510 styrenhet
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
  • Fem program och fyra avsnitt
  • Realtidsklocka och autorör
  • Vanlig vit/blå display för statusmeddelanden i klartext
  • Datainmatning via jog dial och knappar
  • Skip-knapp för segmenterat hopp
  • Programinmatning i steg om 1 °C eller 1 min.
  • Konfigurerbar starttid och drifttimmeräknare
  • Valfritt gränssnitt för VCD-programvara
Specifikationer
Controllertyp B510
Uppvärmd zon 250 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Kompakt rörugn
Visa Vanlig, blå/vit LC-skärm
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 434 mm
Höjd (metrisk) 508 mm
Djup (metriskt) 340 mm
Diameter (metrisk) processrör 50 mm
Fraktvikt (metrisk) 22 kg