Learn More
OHAUS™ Tube Holder
Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Holds:
14 to 19 mm Tubes
18 x 0.5 mL Microtubes
20 to 25 mm Tubes
24 x 1.5 to 2 mL Microtubes
9 to 13 mm Tubes
Microtubes
Unit Size:
Each
Pack of 2
Descrizione
- Can be used on all vortex mixers
- Increase throughput by mixing multiple samples at one time
- Constructed of polyethylene foam
- Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
Specifica
Specifica
| Holds | 14 to 19 mm Tubes |
| Tube Size | 14 to 19 mm |
| Product Type | Tube Holder |
| Material | Foam |
| Description | Holder For 14-19 mm Tubes, Pack of 2 |
| No. of Positions | 8 |
| Packaging Quantity | 2/Pk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto