Läs mer
OHAUS™ Slanghållare
Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
14 till 19 mm rör
18 x 0,5 ml mikrorör
20 till 25 mm rör
24 x 1,5 till 2 ml mikrorör
9 till 13 mm rör
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Kan användas på alla vortexblandare
- Öka genomströmningen genom att blanda flera prover samtidigt
- Tillverkad av polyetenskum
- Välj lämplig hållare för provstorleken, eller välj den platta insatsen och klipp ut för att passa anpassade specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 9 till 13 mm rör |
| Rörstorlek | 9 till 13 mm |
| Produkttyp | Slanghållare |
| Material | Skumma |
| Beskrivning | Hållare för 9-13 mm rör, 2 st |
| Antal positioner | 8 |
| Förpackningsmängd | 2/Pk. |