Läs mer
Eppendorf™ Rörhållare 5/15 mL, för 8 x 5/15 mL koniska rör
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
MixMate™
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slanghållare 5/15 mL, för 8 x 5/15 mL koniska rör- Höghastighetsblandare (3 000 rpm) för snabb och effektiv blandning av små volymer i alla vanliga kärlformat upp till 50 mL- 2DMix-Control-teknologi (plan blandningsbana utan vertikal rörelse) för kontrollerad blandningsteknik utan kontroll av blandning och reproducerad lock-teknik för kontrollerad blandning och reproducerad lock. vätning och korskontaminering- 5 olika rörhållare (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, PCR 96-brunnars plattor) för hög kärlflexibilitet- Integrerad ergonomisk virvelfunktion för olika kärlformat för distinkt provblandning- Minimal hand-/arm-vibration tillgänglig (certifierad hand/arm-vibration tillgänglig) PhysioCare Concept™ )- 5 softkeys med fördefinierade standardblandningsparametrar för enkel användning- Mycket stabil - förblir stationär även vid maximal blandningshastighet- Viskande tyst drift för att gynna arbetsmiljön
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (utrustning) | MixMate™ |