Läs mer
Eppendorf™ MixMate Slanghållare
Handla allt Eppendorf Produkter
Rörkapacitet:
0.2 mL
0.5 mL
2 mL
Antal positioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slanghållare till Eppendor MixMate™
- 3-i-1-blandaren för plattor, rör och virvelblandning
- Höghastighetsinstrument garanterar fullständig blandning av dina prover på några sekunder
- Enastående 2D Mix-Control ger optimerad blandning med antispillteknik
Specifikationer
Specifikationer
| Rörkapacitet | 0.2 mL |
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (utrustning) | 96 x 0,2 ml PCR-rör, pcr-remsor/96-brunnars pcr-plattor halvkjolar/okjolar, MixMate virvelblandare |
| Antal positioner | 96 |