Läs mer
Eppendorf™ MixMate Slanghållare
Handla allt Eppendorf Produkter
Rörkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
2 ml
Antal positioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slanghållare till Eppendor MixMate™
- 3-i-1-blandaren för plattor, rör och virvelblandning
- Höghastighetsinstrument garanterar fullständig blandning av dina prover på några sekunder
- Enastående 2D Mix-Control ger optimerad blandning med antispillteknik
Specifikationer
Specifikationer
| Rörkapacitet | 2 ml |
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (utrustning) | 24 x 1,5 ml/2 ml mikroprovrör |
| Antal positioner | 24 |