Beskrivning
Rörstyrningen kan placeras på olika höjder för att rymma olika längder på rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slanghållare |
| Förpackningsmängd | 2 förpackningar |
| Inkluderar | Slanghållare och guide |
| För användning med | Frac-900 |