Läs mer
SPEX Certiprep™ Slanghållare
Produktkod. 15320462 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd unitSize
15320462 6 Pk. Varje
1 options
Produktkod. 15320462 Leverantör SPEX Certiprep™ Leverantörsnummer 1686SSP
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tjockt, robust skumblock som rymmer 6 standardrör på 50 ml MiniG homogenisator från SPEX SamplePrep .
  • Robust skumblock för att hålla provrören säkert i 1690 justerbar klämma för 1600 MiniG .
  • Bearbeta 6 prover samtidigt.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) 1690 justerbar klämma för 1600 MiniG
Håller 6 rör
Material Skumblock
Förpackningsmängd 6 Pk.