Läs mer
Labconco™ Rörhållare för Fast-Freeze™ och Lyph-Lock™ Kolvar
Produktkod. 15629900 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kvantitet:
17mm x 120mm rör
30 mm x 115 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15629900 17mm x 120mm rör Varje
15807456 30 mm x 115 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15629900 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7379400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    3632.19 SEK / Paket med 1
    Save 262.81 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller rören i upprätt läge för frystorkning.
Rörhållare, 17mm x 120mm
  • Rymmer upp till 9 vardera (15 ml) 17 mm x 120 mm rör
  • Passar inuti 900 ml eller större kolv
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Håller rören i upprätt läge (rör och glas ingår ej)
Specifikationer
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
Kvantitet 17mm x 120mm rör
För användning med (utrustning) 900 ml eller större Fast-Freeze™ Kolvar
Inkluderar Rörhållare i rostfritt stål
Diameter (engelska) 3,25 tum.
Höjd (engelska) 6,7 tum
Vikt (engelska) 0.5 lb.