Learn More
Labconco™ Rörhållare för Fast-Freeze™ och Lyph-Lock™ Kolvar
Code produit. 15807456 Tous les produits Labconco Corporation Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
17mm x 120mm rör
30 mm x 115 mm rör
missing translation for 'unitSize':
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
15807456 30 mm x 115 mm rör Varje
15629900 17mm x 120mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 15807456 missing translation for 'mfr' Labconco™ missing translation for 'supplierNo' 7379500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    3075.04 SEK / Paket med 1
    Save 819.96 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Håller rören i upprätt läge för frystorkning.
Rörhållare, 17 mm x 120 mm
  • Rymmer upp till 9 rör vardera (15 ml) 17 mm x 120 mm
  • Passar i en kolv på 900 ml eller större
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Håller rören upprätt (rör och glas ingår ej)
Spécification
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål
Kvantitet 30 mm x 115 mm rör
För användning med (utrustning) 900 ml eller större Fast-Freeze™ Kolvar
Inkluderar Rörhållare i rostfritt stål
Diameter (engelska) 3,25 tum.
Höjd (engelska) 6,7 tum
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.