Läs mer
Labconco™ Rörhållare för Fast-Freeze™ och Lyph-Lock™ Kolvar
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kvantitet:
17mm x 120mm rör
30 mm x 115 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håller rören i upprätt läge för frystorkning.
Rörhållare, 17mm x 120mm
- Rymmer upp till 9 vardera (15 ml) 17 mm x 120 mm rör
- Passar inuti 900 ml eller större kolv
- Tillverkad av rostfritt stål
- Håller rören i upprätt läge (rör och glas ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Antal hyllor | 0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 17mm x 120mm rör |
| För användning med (utrustning) | 900 ml eller större Fast-Freeze™ Kolvar |
| Inkluderar | Rörhållare i rostfritt stål |
| Diameter (engelska) | 3,25 tum. |
| Höjd (engelska) | 6,7 tum |
| Vikt (engelska) | 0.5 lb. |