Läs mer
Fisherbrand™ Slanghållare
Produktkod. 15226988 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Blå rörhållare
Svart rörhållare
Vit rörhållare
För användning med (utrustning):
Polystyrenrör, 1,5 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,3 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml
Modell:
440
445
449
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Modell Förpackningsstorlek
15226988 Svart rörhållare Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml 449 Varje
15380372 Vit rörhållare Polystyrenrör, 1,5 ml 440 Varje
15300382 Blå rörhållare Tunnväggigt PCR-rör, 0,3 ml 445 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15226988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1937.84 SEK / Paket med 1
    Save 137.16 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer flera rör för samtidig bearbetning av prover med indirekt sonikering. Fisherbrand™ Rörhållare finns tillgängliga för en rad olika rörstilar och kapaciteter.
  • Vit hållare rymmer 8 1,5 ml polystyrenrör
  • Blå hållare rymmer 18 0,3 ml tunnväggiga PCR-rör
  • Svart hållare rymmer 12 0,5 ml tunnväggiga PCR-rör
Specifikationer
Produkttyp Svart rörhållare
För användning med (utrustning) Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml
Modell 449