Läs mer
Fisherbrand™ Slanghållare
Produktkod. 15380372 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Blå rörhållare
Svart rörhållare
Vit rörhållare
För användning med (utrustning):
Polystyrenrör, 1,5 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,3 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml
Modell:
440
445
449
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Modell unitSize
15380372 Vit rörhållare Polystyrenrör, 1,5 ml 440 Varje
15300382 Blå rörhållare Tunnväggigt PCR-rör, 0,3 ml 445 Varje
15226988 Svart rörhållare Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml 449 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15380372
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer flera rör för samtidig bearbetning av prover med indirekt sonikering. Fisherbrand™ Rörhållare finns tillgängliga för en rad olika rörstilar och kapaciteter.
  • Vit hållare rymmer 8 1,5 ml polystyrenrör
  • Blå hållare rymmer 18 0,3 ml tunnväggiga PCR-rör
  • Svart hållare rymmer 12 0,5 ml tunnväggiga PCR-rör
Specifikationer
Typ Vit rörhållare
För användning med (utrustning) Polystyrenrör, 1,5 ml
Modell 440