Läs mer
Fisherbrand™ Slanghållare
Produktkod. p-8269030 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Blå rörhållare
Svart rörhållare
Vit rörhållare
För användning med (utrustning):
Polystyrenrör, 1,5 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,3 ml
Tunnväggigt PCR-rör, 0,5 ml
Modell:
440
445
449
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15380372
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer flera rör för samtidig bearbetning av prover med indirekt sonikering. Fisherbrand™ Rörhållare finns tillgängliga för en rad olika rörstilar och kapaciteter.
  • Vit hållare rymmer 8 1,5 ml polystyrenrör
  • Blå hållare rymmer 18 0,3 ml tunnväggiga PCR-rör
  • Svart hållare rymmer 12 0,5 ml tunnväggiga PCR-rör
Specifikationer
Typ Vit rörhållare
För användning med (utrustning) Polystyrenrör, 1,5 ml
Modell 440