Beskrivning
Tube Mill 100-kontrollen rymmer större malningskammare med en maximal volym på 100 ml (MT 100). Slipkammaren och locket är gjorda av ett transparent material så sliptester kan observeras när som helst. Kvarnen kan användas för hårda (Mohs hårdhet upp till 5), torra och spröda material. Den är särskilt lämplig för att mala frön, såsom majs och vete. Kvarnen startar först när huven är stängd, vilket gör den säker att använda.
- Kan användas för hårda, torra och spröda material
- Särskilt lämplig för malning av frön som majs och vete
- Designad med skyddande, genomskinlig huva, som måste vara stängd för att kvarnen ska fungera
- Tydlig och flerspråkig OLED-display (inkl. felkodsdisplay)
- Intervalldrift valfritt
- Steglöst variabel hastighet
- Olika driftlägen
- Justerbar säkerhetshastighet och tid
- Programmerbara och lagringsbara testförhållanden
- Reproducerbara testresultat
- Peka på knappsatsen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Mått (L x B x H) | 180 x 212 x 300 mm |
| Visningstyp | OLED |
| Elektriska krav | 220/240, 100/120, 100 V, 50, 60 Hz, 100 W |
| Slipningstid | 5 sek. till 3 min. |
| Hårdhet | 5 Mohs |
| Inkluderar | ISB-gränssnitt, pekknappsats, 3 slipkammare (1 x MT 40, 1 x MT 100 och 1 x MMT 40) |
| Hastighet | 5 000 till 25 000 rpm |
| Spänning | 220/240 V |
| Watt | 100 W |
| Visa mer |