Läs mer
Buerkle™ Rörmunstycken med lockmutter
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm munstycke
16 mm munstycke
20 mm munstycke
25 mm munstycke
Bredd (metrisk):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Tätning av EPDM
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Diameter (metrisk) | 13 mm munstycke |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Förpackningsmängd | 20/Skala |
| Trådstorlek | 1/2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 9 mm |
| Inkluderar | Lockmutter |
| Material (tätning) | EPDM |
| Produkttyp | Rörmunstycke |